Tlačiť
Hydroxid sodný 8 mol/l (8 N) vodný roztok
Dodávateľ: Hach
Nebezpečí
HACH1438101EA 45.35 EUR
HACH1438101
Hydroxid sodný 8 mol/l (8 N) vodný roztok
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40 g/mol
Teplota varu: 109 °C (1013 hPa)
Hustota: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II