2-tert-Butyl-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
H32501.MDEA
56.39
EUR
H32501.MD
H32501.03
2-tert-Butyl-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98%
2-tert-Butyl-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec:
C₉H₁₃NO₂S Mw: 199,27 g/mol Teplota tavenia: 154…157 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD11207787 Číslo CAS: 427896-41-1 |