Tlačiť
2-tert-Butyl-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H32501.MDEA 56.39 EUR
H32501.MD H32501.03
2-tert-Butyl-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98%
2-tert-Butyl-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₃NO₂S
Mw: 199,27 g/mol
Teplota tavenia: 154…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11207787
Číslo CAS: 427896-41-1