Tlačiť
Methyl 4-(methylthio)benzoate
MAYBRH01345.1 CHMPRH01345.250
Methyl 4-(methylthio)benzoate
Methyl-4-(methylthio)benzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₂S
Mw: 182,239 g/mol
Číslo MDL: MFCD01313010
Číslo CAS: 3795-79-7