Tlačiť
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H54122.03EA 695.91 EUR
H54122.03 H54122.MD
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀BFN₂O₃
Mw: 260,03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20265181
Číslo CAS: 1449133-22-5