Tlačiť
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate 96%
Varování
H31759.MDEA 61.21 EUR
H31759.MD
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate 96%
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₆FNO₂
Mw: 179,15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08688582
Číslo CAS: 886732-29-2