Tlačiť
Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) vodný roztok
Dodávateľ: Hach
Nebezpečí
HACH104532EA 30.05 EUR
HACH104532 HACH104542
Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) vodný roztok
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40 g/mol
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 3266
ADR: 8,III