Tlačiť
Centrifugy, stolní, ventilované/chlazené, Mega Star 1.6 / 1.6R
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
521-1750EA 9145.77 EUR
521-1750 521-1749
Centrifugy, stolní, ventilované/chlazené, Mega Star 1.6 / 1.6R
Centrifugy Centrifugy stolní
Tyto všestranné centrifugy jsou ideální pro řadu rutinních aplikací ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu nebo ve výzkumu. Disponují dostatečnou kapacitou a ergonomickým designem, díky němuž je práce na povrchu pracovní desky snadná a bezpečná.
  • Automatický zámek rotoru Auto-Lock® III: rychlá výměna rotorů bez použití nástrojů; pouhým stiskem tlačítka může uživatel vyměnit rotor a má přístup do komory při provádění dekontaminace
  • těsnicí systém závěsů ClickSeal® nepropouští aerosoly: snadné otevírání/zavírání jednou rukou i s rukavicí; není třeba šroubovat nebo připevňovat komplikované svorky
  • technologie SMARTSpin® optimalizuje zrychlení, brzdění a omezuje nevyváženost, čímž zvyšuje bezpečnost při používání, plynulost provozu a spolehlivost reprodukovatelných separací
  • pulzní režim šetří čas
  • intuitivní ovládání a velký jasný LCD displej usnadňuje provoz a programování
Centrifugy Megastar jsou k dispozici buď ventilované, nebo chlazené. Chlazená verze, s funkcí předchlazení, je vhodná pro procesy s teplotně citlivými vzorky, pro práci v rozmezí teplot od -10 do +40°C.
Výkyvný rotor TX-400: rotor je sestrojen pro širokou řadu laboratorních procesů. S kapacitou pojmout 4x400 ml, 76x5/7 ml zkumavek pro odběr krve nebo až 36x15 ml kónických zkumavek současně, nabízí nejvyšší možnou flexibilitu konfigurace zkumavek.
Objednávacie informácie: jako komplet a obsahuje centrifugu, rotor, sadu čtyř kulatých závěsů, čtyři víka s těsněním ClickSeal® a dva přívodové kabely (EU, UK zástrčka). Adaptéry je třeba objednávat zvlášť. Centrifugy mohou být používány se všemi rotory vhodnými pro Megafuge 16 / 16R. Ostatní rotory jsou k dispozici na vyžádání.