Tlačiť
VWR® Mega Star 3.0/3.0R, Centrifugy stolní, ventilované/chlazené
Dodávateľ: VWR
VWR®
521-1752EA 11166.76 EUR
521-1752 521-1751
VWR® Mega Star 3.0/3.0R, Centrifugy stolní, ventilované/chlazené
Centrifugy Centrifugy stolní
Tyto univerzální centrifugy jsou ideální pro řadu rutinních aplikací ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu nebo ve výzkumu. Disponují dostatečnou kapacitou a ergonomickým designem, díky němuž je práce na povrchu pracovní desky snadná a bezpečná.
  • automatický zámek rotoru Auto-Lock® III: rychlá výměna rotorů bez použití nástrojů; pouhým stiskem tlačítka může uživatel vyměnit rotor a má přístup do komory při provádění dekontaminace
  • těsnicí systém závěsů ClickSeal® nepropouští aerosoly: snadné otevírání/zavírání jednou rukou i s rukavicí; není třeba šroubovat nebo připevňovat komplikované svorky
  • technologie SMARTSpin® optimalizuje zrychlení, brzdění a omezuje nevyváženost, čímž zvyšuje bezpečnost při používání, plynulost provozu a spolehlivost reprodukovatelných separací
  • pulzní režim šetří čas
  • intuitivní ovládání a velký jasný LCD displej usnadňuje provoz a programování
Centrifugy Mega Star jsou k dispozici ve ventilované nebo chlazené verzi. Chlazená verze s funkcí předchlazení je vhodná pro citlivé zpracování vzorků při teplotách mezi −10 na +40 °C.
Výkyvný rotor TX-750: vysoce kapacitní (4×750 ml) rotor zvyšuje produktivitu díky možnosti použít až 196x5/7 zkumavek pro odběr krve nebo 28x50 ml kónických zkumavek v jednom cyklu.
Objednávacie informácie: Zařízení je dodávané jako komplet, obsahuje centrifugu, rotor, sadu čtyř kulatých kbelíků, čtyři víčka ClickSeal® a dva napájecí kabely (EU, UK) a USB disk s návody k použití. Adaptéry objednávejte prosím zvlášť.
Centrifugy mohou využívat stejné rotory jako modely Megafuge 40/40R. Na vyžádání jsou k dispozici další rotory.