Tlačiť
4-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine ≥99%
Varování
H50778.MDEA 88.8 EUR
H50778.MD
4-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine ≥99%
4-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₆ClNO
Mw: 225,72 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06246346
Číslo CAS: 254883-43-7