Tlačiť
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H51180.MDEA 98.98 EUR
H51180.MD H51180.03
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₅Cl₂NO
Mw: 248,15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11870724
Číslo CAS: 1185301-51-2