Tlačiť
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H51178.03EA 466.71 EUR
H51178.03
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride 95%
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₅ClF₃NO₂
Mw: 297,71 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11870723
Číslo CAS: 950649-05-5