Tlačiť
(Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
L19652.03EA 119.48 EUR
L19652.03
(Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98%
(Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester
Vzorec: C₂₆H₃₄B₂O₄
Mw: 432,18 g/mol
Teplota tavenia: 176…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683500
Číslo CAS: 221006-76-4