Tlačiť
2-Mercaptothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW306207-1KG-KEA 0 EUR
SIALW306207-1KG-K SIALW306207-100G-K SIALW306207-25G-K
2-Mercaptothiophene, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptothiophene
Vzorec: C₄H₄S₂
Mw: 116,20 g/mol
Číslo MDL: MFCD00051666
Číslo CAS: 7774-74-5
EINECS: 231-881-1