2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
H52471.MDEA
191.83
EUR
H52471.MD
H52471.03
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid ≥98%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BF₃O₃ Mw: 219,95 Teplota tavenia: 125…128 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD09027258 Číslo CAS: 957060-90-1 |