Tlačiť
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H52471.MDEA 191.83 EUR
H52471.MD H52471.03
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid ≥98%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
Mw: 219,95
Teplota tavenia: 125…128 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09027258
Číslo CAS: 957060-90-1