Tlačiť
Papanicolaou's solution EA 50, Q Path® for microscopy
Dodávateľ: VWR Q-Path Chemicals
Nebezpečí
Q path®
10047011.EA 134.77 EUR
10047011. 10047111. 00607141.
Papanicolaou's solution EA 50, Q Path® for microscopy
Papanicolaou's solution EA 50
Ready to use solution for Papanicolaou cytological staining
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 17 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00147831
OSN: 1992
ADR: 3 (6.1),II
IVDLogo
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Cyanophilic cytoplasm Blue-green
Eosinophilic cytoplasm Pink
Nuclei Blue to dark violet
Suitable for microscopy (vaginal smear) Passes test