Tlačiť
parafín, Teplota tuhnutí: 54 - 56 °C, Q Path® for microscopy
Dodávateľ: VWR Q-Path Chemicals
Q path®
10048500.EA 24.47 EUR
10048500. 10048502. 10048501.
parafín, Teplota tuhnutí: 54 - 56 °C, Q Path® for microscopy
Parafín
Wax (54 - 56 °C) for embedding and tissue processing of histological samples. This Paraffin is DMSO free.
Teplota tavenia: 54 - 56 °C
Číslo CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6
IVDLogo