Tlačiť
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, liquid, Biotechnology Grade 1 component
Dodávateľ: VWR Chemicals
J644-100MLEA 112.63 EUR
J644-100ML
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, liquid, Biotechnology Grade 1 component
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin
Ready-to-use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase activity
Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and solution assays.
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂
Mw: 240,35 g/mol
Číslo MDL: MFCD00007748
Číslo CAS: 54827-17-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Abs.@650nm <= 0.02
pH @25°C 5.0 - 7.0
UV/Vis Assay PASS / Fail