Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.
TE (Tris-EDTA) buffer pH 7.0 for biotechnology
Dodávateľ: VWR Chemicals
N634-50MLEA 42.5 EUR InStock
N634-50ML
TE (Tris-EDTA) buffer pH 7.0 for biotechnology
Buffers Cloning Buffers
10 mM Tris pH 7,0; 1 mM EDTA
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo