  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
in-vivo-imaging-dyes
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/18/18945318.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Biotium
Popis:   Near-infrared (near-IR) dyes offer important advantages over traditional visible light dyes. Because cellular or tissue components produce minimal aut...
Dodávateľ:  Biotium
Popis:   Control dyes for studies with near-IR CF™ dye conjugates.
Dodávateľ:  Biotium
Popis:   D-luciferin is a substrate for the enzyme firefly luciferase. Chemiluminescence at 560 nm is generated when luciferin is oxidised by an ATP-dependent ...
Dodávateľ:  Biotium
Popis:   These VivoBrite™ antibody labelling kits include amine-reactive near-IR CF™ dye as well as all components required for antibody labeling and purificat...
Dodávateľ:  Biotium
Popis:   Chromogenic and fluorogenic peroxidase substrates.
Dodávateľ:  Biotium
Popis:   β-glucuronidase substrates are easy to detect stains against the background of plant cells.
Dodávateľ:  Biotium
Popis:   Chromogenic and fluorogenic beta-galactosidase substrates.
číslo v katalógu: (10026.)
Dodávateľ:  Biotium
Popis:   X-β-D-cellobioside is a chromogenic substrate for β-cellobiosidase.
UOM:  1 * 25 mg
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8