Tlačiť
Formaldehyde 30% vodný roztok, Q Path®
Dodávateľ: VWR Q-Path Chemicals
Nebezpečí
Q path®
11699031.EA 46.53 EUR
11699031.
Formaldehyde 30% vodný roztok, Q Path®
Formaldehyde
Vzorec: CH₂O
Mw: 30,03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003274
Číslo CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
OSN: 2209
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 28.5 - 31.5 %
Appearance Clear colourless liquid
Density (20/4) 1.055 - 1.085
Ashes Max. 0.08 %
Heavy metals Max. 8 ppm
Formic acid Max. 0.08 %
Methanol 4.0 - 12.5 %
Fe (Iron) Max. 8 ppm