Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (40)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "bossheads"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/66/18944966.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   For assembling 8, 12, 13, 16 and 21 mm diameter rods.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Bossheads made from different materials for universal usage.
číslo v katalógu: (241-0113)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Bosshead made of laboral aluminium alloy for connecting two retort rods at any angle.
UOM:  1 * 2 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   For assembling 12, 13 and 16 mm diameter rods.
Dodávateľ:  USBECK Laborgeräte
Popis:   For stand assembly.
Dodávateľ:  USBECK Laborgeräte
Popis:   Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
číslo v katalógu: (USBE2240)
Dodávateľ:  USBECK Laborgeräte
Popis:   Bosshead made of powder-coated zinc die-cast, with nickel plated brass screws.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (241-0370)
Dodávateľ:  USBECK Laborgeräte
Popis:   Double bosshead made from powder-coated aluminium alloy.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 44
  1  2  3  4  5  6  Ďalej