Tlačiť
Mušlové chrániče sluchu, Peltor™ SportTac™
Dodávateľ: 3M
Peltor™ SportTac™
111-2215EA 466.98 EUR
111-2215
Mušlové chrániče sluchu, Peltor™ SportTac™
Chrániče mušlové Chrániče mušlové s komunikací
Tyto mušlové chrániče sluchu mají funkci hladkého přizpůsobení závislého na úrovni hluku, která elektronicky vypne náhlý, hlasitý zvuk. Rapidně detekují hlasitý impulsní zvuk, který je vypnut, a zároveň nabízí příjemnou reprodukci zvuku bez rušení.
  • lehké (318g), se skládací náhlavní páskou pro snadné uložení
  • vyměnitelné mušle umožňují snadnou změnu barvy
  • funkce hladkého přizpůsobení v závislosti na zvuku zabraňuje náhlému vypnutí zvuku
  • automatické vypnutí
  • životnost baterie asi 600 hodin; dvě baterie AAA
  • vstup audio pro externí rádio
Určeno pro lov a sportovní střelbu.
SNR: 26 dB