Tlačiť
Mušlové chrániče sluchu, Peltor™ Tactical™ XP
Dodávateľ: 3M
Peltor™ Tactical™ XP
111-2216EA 568.07 EUR
111-2216
Mušlové chrániče sluchu, Peltor™ Tactical™ XP
Chrániče mušlové Chrániče mušlové s komunikací
Tyto chrániče sluchu závislé na elektronické úrovni chrání proti škodlivému hluku a umožňují uživateli slyšet co potřebuje, ale zůstat chráněn před škodlivým hlukem.
  • hlasitost pro funkci útlumu závislého na úrovni hluku, vyvážení, nastavitelný čas vypnutí, ekvalizér, nastavení hlasitosti externího vstupu a externího výstupního režimu
  • systém elektronické hlasové nabídky
  • polstrovaná náhlavní páska vyrobená z nerez oceli
  • provozní čas: 1000 hodin (se dvěma AA bateriemi)
Ideální pro lov.
SNR: 31 dB