  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "1-amino-4-4-amino-3-methylphenyl-methyl-2-methylbenzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (EHERC12194800)
Dodávateľ:  EHRENSTORFER GMBH
Popis:   4,4'-Methylenedi-o-toluidine
UOM:  1 * 0,1 g