  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "r-1-amino-3-hydroxypropyl-benzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (ACRO363120010)
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   (R)-β-Phenylalaninol
UOM:  1 * 1 g