  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "zinn-iv-chlorid-heptan"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (ACRO428341000)
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   Tin (IV) chloride in heptane
UOM:  1 * 100 ml