Tlačiť
5-Bromo-2-fluorobenzamide ≥96%
H62457.MDEA 148.43 EUR
H62457.MD H62457.03
5-Bromo-2-fluorobenzamide ≥96%
5-Bromo-2-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅BrFNO
Mw: 218,02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094430
Číslo CAS: 214210-17-0