Tlačiť
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
CHMPSEW05702.250 MAYBSEW05702.1
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Vzorec: C₉H₁₃NO
Mw: 151,21 g/mol
Číslo MDL: MFCD00051779
Číslo CAS: 15799-79-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III