Tlačiť
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Varování
H61933.03EA 117.31 EUR
H61933.03
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Mw: 285,02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09835318
Číslo CAS: 157026-18-1