Tlačiť
5-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H60774.03EA 78.86 EUR
H60774.03
5-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
5-Hydroxy-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152,15 g/mol
Teplota tavenia: 182…187 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09833184
Číslo CAS: 578-22-3