Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H60207.ADEA
152.14
EUR
H60207.AD
H60207.AK
Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Benzyl chloromethyl ether
Vzorec:
C₈H₉ClO Mw: 156,61 g/mol Teplota varu: 102 °C Hustota: 1,126 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000886 Číslo CAS: 3587-60-8 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |