Tlačiť
3-Chloro-N,N-dimethylaniline
CHMPSEW05670.250 MAYBSEW05670.1
3-Chloro-N,N-dimethylaniline
3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Mw: 155,63 g/mol
Číslo MDL: MFCD00018456
Číslo CAS: 6848-13-1
EINECS: 229-935-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III