Tlačiť
1,4'-Bipiperidine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
B22028.14EA 499.49 EUR
B22028.14 B22028.03 B22028.06
1,4'-Bipiperidine ≥99%
1,4'-Bipiperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂
Mw: 168,28
Teplota tavenia: 66…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006475
Číslo CAS: 4897-50-1
EINECS: 225-522-8
ADR: 8,III