Tlačiť
3-Methyl-1,5-pentanediol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
B20546.14EA 355.66 EUR
B20546.14 B20546.06
3-Methyl-1,5-pentanediol ≥99%
3-Methyl-1,5-pentanediol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Mw: 118,18 g/mol
Hustota: 0,97
Teplota vzplanutia: 143 °C (289 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039547
Číslo CAS: 4457-71-0
EINECS: 224-709-1