Tlačiť
2,5-Dimethylpyrrole 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO116750050EA 53.35 EUR
ACRO116750050 ACRO116750250
2,5-Dimethylpyrrole 97%
2,5-Dimethylpyrrole
Vzorec: C₆H₉N
Mw: 95,1424 g/mol
Teplota varu: 165 °C (740 mmHg)
Hustota: 0,935 g/cm³
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005223
Číslo CAS: 625-84-3
EINECS: 210-913-8
OSN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %