Tlačiť
2,5-Dimethylpyrrole
MOLE36723681-25GEA 0 EUR
MOLE36723681-25G
2,5-Dimethylpyrrole
2,5-Dimethylpyrrole
Vzorec: C₆H₉N
Mw: 95,1424 g/mol
Číslo MDL: MFCD00005223
Číslo CAS: 625-84-3
EINECS: 210-913-8