Tlačiť
Knife spatulas
Dodávateľ: Karl Hammacher GmbH
HAMMHWN251-20EA 44.11 EUR
HAMMHWN251-20 HAMMHWN253-25 231-1244 HAMMHWN254-27 HAMMHWN252-22 HAMMHWN255-29
Knife spatulas
Špachtle
Knife spatulas with wooden handle and blade made of stainless WIRONIT steel.