Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Flow Cells
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/48/18945248.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (662-0457)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR® low flow cells are designed for use in a variety of instrumental techniques such as FIA, HPLC and IEF. They are also used to enable a continuous ...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Flow cell, VWR®, For: LaPrep Sigma LP 3101 and LP 3104 UV detectors
číslo v katalógu: (HEWLG4301-60100)
Dodávateľ:  Agilent
Popis:   High pressure flow cell for 126 infinity sfc 1mm flow path and 4bar 1 * 1 items
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 3  z 3