Tlačiť
Izolace, Thinsulate™
Dodávateľ: 3M
MMMAP150EA 0 EUR
MMMAP150 MMMAP100
Izolace, Thinsulate™
Izolace
Izolační tkaninu lze použít s oblečením na ven (bundou a kalhoty). Je navržena, aby udržovala tělo v teple v chladném počasí.
Typ P je středně tmavá, měkká izolační tkanina s vynikajícími vlastnostmi, jako je omyvatelnost až do 60 °C. Izolace je také vhodná pro chemické čištění.
Některý typy jsou vhodné pro extrémní povětrnostní podmínky. Chladné teploty mohou vyžadovat více vrstev izolační tkaniny.