Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.
Occupational shoes, clogs, Easy, 7620/7621
Dodávateľ: ABEBA GMBH
EasyBlade™
114-6084EA 57.8 EUR InStock
114-6084 114-6079 114-6078 114-6077 114-6083 114-6076 ABEB7621/41 114-6081 114-6080 114-6082
Occupational shoes, clogs, Easy, 7620/7621
Shoes and Boots
Anti-static clog made from microfibre with a non foldable, adjustable heel strap. The TPU sole is resistant to fuel, oil and animal fats.
  • Replaceable acc Wave insole; orthopaedic insoles possible
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
  • TPU sole with high slip resistance
For use in kitchens.
Colour: White or black
Certifikácie: DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, FO, E, A, SRC.
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo