Tlačiť
Barometr s hodinami, Traceable®
Dodávateľ: VWR Collection
VWR® Traceable®
620-2243EA 0 EUR
620-2243
Barometr s hodinami, Traceable®
Barometry
Zařízení sleduje podmínky, které mohou ovlivňovat analýzu vzorků a pomáhá předpovídat vývoj klimatických podmínek a změn.
  • vhodný k připevnění na stěnu
  • nastavitelná kompenzace nadmořské výšky (–300 až +1200 m)
  • graf vývoje zobrazuje současné hodnoty a předchozí 1, 3, 6, a 12hodinové období
  • předpověď počasí na dalších 12 hodin, pomocí symbolů - slunečno, zataženo, deštivo
  • zobrazení času a data: ve formátu 12 nebo 24 hod
Certifikácie: Certifikát Traceable® osvědčuje soulad s normami NIST (National Institute of Standards and Technology).