Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Mounting media, HistoChoice®
Dodávateľ: VWR Chemicals
HistoChoice®
H157-475MLEA 72.9 EUR InStock
H157-475ML
Mounting media, HistoChoice®
Embedding and Mounting Media
HistoChoice® mounting media was designed for use with HistoChoice® clearing agent, but can also be used as a separate, stand-alone medium for standard slide preparation. It is suitable for both thick and thin specimen mounting. It can also be used with immersion oil.
  • Low viscosity means easier application resulting in bubble-free preparations which saves valuable laboratory time
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo