Tlačiť
Hľadali ste: Aktivity pro výuku optiky
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (DIDAPOD060056)
Dodávateľ: DIDALAB
Opis: Triangular, cast aluminium optical bench
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DIDALAB
Opis: Educational Materials, Optics, Aplikace: Fyzika, Diode laser, blue, Class II
Dodávateľ: DIDALAB
Opis: These wide diameter lenses are used for easy classroom experiments and for aberrations underscoring.
Dodávateľ: DIDALAB
Opis: This comprehensive optical pack allows you to implement and study the basic principles of polarisation of light.
Katalógové číslo: (DIDAPOD010615)
Dodávateľ: DIDALAB
Opis: Prism made of standard optical glass with index near to 1,52. Equilateral dispersing prisms are used for wavelength separation applications. Intended ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DIDALAB
Opis: Educational Materials, Optics, Aplikace: Fyzika, Direct vision prism with internal Amici prism
Katalógové číslo: (DIDAPOD013135)
Dodávateľ: DIDALAB
Opis: The diameter of the beam is adjustable from 1 to 12 mm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DIDALAB
Opis: Educational Materials, Optics, Aplikace: Fyzika, Translucent screen 20×20 cm, attached to a rod with Ø 10 mm, one graduated side
Dodávateľ: DIDALAB
Opis: Economical, recent design of prismatic optical bench
Katalógové číslo: (DIDAPOD010240)
Dodávateľ: DIDALAB
Opis: Optical glass components are manufactured with high accuracy polishing and flatness tolerance.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (DIDAPOD013132)
Dodávateľ: DIDALAB
Opis: Extremely luminous beam, ideal for classroom experiments. Class IIIa (5 mW Power)
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DIDALAB
Opis: High quality professional gas laser, Class II
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom