Tlačiť
VWR®, Časovač digitální, jednokanálový
Dodávateľ: VWR
VWR®
609-0203EA 50.19 EUR
VWRU62344-585 609-0203
VWR®, Časovač digitální, jednokanálový
Časovace/Stopky Časovače digitální
  • LCD diplej
  • načítání i odpočet času
  • tlačítka s numerickým potiskem pro snadné nastavení času odpočtu
  • rozsah 99 min 59 s, s krokem po 1 s (±0,01%)
  • alarm
Certifikácie: Splňuje ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001 a zaručuje návaznost na normy NIST.
Informace o dodávce: sponu, stojánek, magnet, baterii, otvor pro vložení provázku a kalibrační certifikát.