Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Thermo-hygrometer with barometer
Dodávateľ: VWR Collection
VWR®
620-1952EA 176 EUR InStock
620-1952
Thermo-hygrometer with barometer
Hygrometers Digital Thermo-Hygrometers
This accurate thermo-hygrometer with barometer features additional derived units: Dew point temperature, wet bulb temperature, moisture content and absolute humidity. It is suitable air conditioning applications, ambient air monitoring, meteorology, living climate and air pressure measurement in EDP rooms, storage rooms, greenhouses and production rooms.
  • Maximum/minimum value memory for all measurements
  • High accuracy by means of digital-works calibration
  • Offset and slope correction for easy adjustment
  • Configurable display: Alternating values
  • 'HOLD' function to freeze the values
  • Tendency indicator for barometer
PT1000 and capacitive-polymer, piezo-resistive fixed sensor probe (L×Ø: 35×14 mm)
Informace o dodávce: Supplied with 9 volt IEC 6F22 battery, low battery warning and certificate of calibration.
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo