Tlačiť
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, TechniSat® Gowning Room Wipe™
Dodávateľ: Texwipe
TechniSat®
TEXWTX1048EA 927.84 EUR
TEXWTX1048
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, TechniSat® Gowning Room Wipe™
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Tento ubrousek vyrobený z 55% netkané celulózy a 45% polyesterového vlákna je předvlhčený 6% IPA.
  • Ultra low particle and extractable levels
  • Laundered cut edge
  • Delivers pre-measured amount of high-purity alcohol to the surface: Optimises alcohol usage and reduces spill potential
  • Solvent-safe cleanroom packaging
  • Each case is provided with a tub for convenient dispensing
Ideální pro čištění prostředí výroby a laboratorního vybavení v čistých prostorech a pro čištění povrchů během a po výrobním procesu.
Vhodné pro použití ve třídě 100, ISO 5, M3.5 čistých prostor.
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904