Tlačiť
VWR®, Ubrousky, vlhčené
Dodávateľ: VWR
VWR®
115-0128EA 35.21 EUR
115-0128
VWR®, Ubrousky, vlhčené
Ubousky/Utěrky Utěrky jednorázové a ručníky Ubrousky vlhčené
Tyto netkané ubrousky jsou vyrobeny ze 100% polypropylenu a jsou navlhčeny směsí čistého 70% isopropylalkoholu a 30% reagenční deionizované vody. Jsou ideální pro otírání optických částí, jemného skla, elektrod, kyvet, mikroskopů nebo čoček.
  • Vhodné pro všechny aplikace v oblastech citlivých na životní prostředí
  • Velmi silná, měkká a bez vláken
  • Nepoškrábejí povrchy
  • Samostatně dávkované ubrousky jsou šikovné a připravené k okamžitému použití
  • Kontejner s opakovaně uzavíratelným krytem zajišťuje vždy čistou utěrku, zalepená uzavřená vrstva odstraňuje znečištění prachem nebo špínou
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904