Topná deska W10 se svým elegantním kompaktním designem pojme dvě řady celkem až 40 sklíček. Topná deska je velmi užitečná jako napínací lavice pro montáž, natahování a sušení parafínových řezů na sklíčka, fixaci bakteriálních nátěrů a ohřev vzorků tekutin v Petriho miskách. Černě eloxovaný povrch poskytuje vynikající vizuální kontrast. Pracovní deska je vyrobena z masivního 8mm hliníku s černým eloxovaným povrchem a zajišťuje konstantní, homogenní teplotu po celé topné ploše. Dotykový displej a spínač jsou chráněny před vodou a parafínem. Jednotka má ochranu proti přehřátí pro větší bezpečnost. Nastavení teploty a vypínač napájení s kontrolkou pro režim „Zapnuto“ jsou pohodlně umístěny na přední straně jednotky.
- Elektronický dotykový displej
- Elegantní a kompaktní
- Ideální velikost pro sušení až 40 diapozitivů
- Teplotní rozsah mezi okolní teplotou a +89 °C
- Digitální termostat
Přesnost: ±1,0 °C
Vnější Š×H×V: 146×486×70 mm
Hmotnost: 3,1 kg
Napájení: 260 W
Certifikácie: IP Třída ochrany podle DIN EN 60529: IP 21