Dimethylsulfoxid-D6 (99.96% D) for NMR spectroscopy
84888.0007EA
165.91
EUR
84888.0007
Dimethylsulfoxid-D6 (99.96% D) for NMR spectroscopy
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec:
D₃CS(O)CD₃ Mw: 84,09 g/mol Teplota varu: 189 °C (5 mmHg) Teplota tavenia: 20,2 °C Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 82 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002090 Číslo CAS: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99.96 % |
Water | Max. 0.02 % |