Tlačiť
Dimethylsulfoxid-D6 (99.96% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: VWR Chemicals
84888.0007EA 142.4 EUR
84888.0007
Dimethylsulfoxid-D6 (99.96% D) for NMR spectroscopy
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Mw: 84,09 g/mol
Teplota varu: 189 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 20,2 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002090
Číslo CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.96 %
Water Max. 0.02 %